Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.3 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Suitable for PCR, Sequencing and NGS, 10 ng/μL | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL | description Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL |
| concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?