Przejdź do
09415
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
≥97.0% (T)
Synonim(y):
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Amino-salicylic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6NNaO3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-091-2
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
powder
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faintly beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
70862S2679H3766
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
crystalline
form
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S M Vesenbeckh et al.
Infection, 40(2), 199-202 (2011-08-13)
para-Aminosalicylic acid (PAS) is commonly used in the treatment of drug-resistant tuberculosis, including multidrug-resistant tuberculosis. Since its first use in the 1940s, hypersensitivity reactions frequently limit its use in clinical practice. Cases of successful desensitization against PAS using orally administered
Shuichi Yano et al.
BMJ case reports, 2012, doi:10-doi:10 (2012-05-19)
Isoniazid (H) or rifampicin (R) mono-resistant disease can be treated easily and effectively with first-line drugs, while combined H and R resistance (ie, multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB)) requires treatment with at least four agents, including a quinolone and an injectable agent.
Lan Hong et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 39(10), 1904-1909 (2011-07-20)
para-aminosalicylic acid (PAS; 4-amino-2-hydroxybenzoic acid), an antituberculosis drug in use since the 1950s, has recently been suggested to be an effective agent for treatment of manganese-induced parkinsonian disorders. However, the neuropharmacokinetics of PAS and its metabolite N-acetyl-para-aminosalicylic acid (AcPAS; N-acetyl-4-amino-2-hydroxybenzoic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
278777-10G04061837836961
09415-50G04061838344724