Kluczowe dokumenty
ERMDA481IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, Medium Level
Synonim(y):
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
Wybierz wielkość
1 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
temp. przechowywania
−70°C
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)