Kluczowe dokumenty
ERMBF417A
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonim(y):
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
Wybierz wielkość
1 G
574,00 zł
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
574,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
linia produktu
BioChemika
jakość
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
skład
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF417A.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)