Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.16
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
8.6-9.2 at 256-262 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].C(c1ccc(C[n+]2ccccc2)cc1)[n+]3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2.2BrH/c1-3-11-19(12-4-1)15-17-7-9-18(10-8-17)16-20-13-5-2-6-14-20;;/h1-14H,15-16H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
MMKBQSJLLGHVIM-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Cationic fluorescence quencher used with ANTS to study membrane permeability and liposome lysis.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?