Merck
CRM42377
Supelco
Abamectin
certified reference material
Synonim(y):
Abamectin, Avermectin B1
Wybierz wielkość
100 MG
526,00 zł
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
526,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
rodzina API
abamectin
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 100 mg
ciąg SMILES
CCC(C)C1O[C@@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/COC7[C@H](O)C(C)=CC(C(=O)O3)[C@]67O)O2)C=C[C@@H]1C
InChI
1S/C48H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35?,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
Klucz InChI
RRZXIRBKKLTSOM-RDKIRRGNSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat pod adresem: http://www.sigma-aldrich.com
Abamektyna jest środkiem owadobójczym, roztoczobójczym i nematocydem należącym do grupy związków chemicznych awermektyn. Abamektyna jest mieszaniną dwóch homologów zawierających >80% awermektyny B1a i <20% awermektyny B1b. Jest stosowany do ochrony roślin ozdobnych, bawełny, cytrusów, owoców ziarnkowych, orzechów, warzyw, ziemniaków i innych upraw przed roztoczami, miniarek, przyssawek, chrząszczy kolorado itp. Jest powszechnie stosowany w lekach weterynaryjnych ze względu na szerokie spektrum działania przeciwpasożytniczego.
Zastosowanie
Jest przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Abamektyna (CRM) może być również stosowana do:
  • badania toksyczności abamektyny wobec bakterii, glonów, rozwielitek i ryb
  • badania sorpcji i rozpraszania abamektyny w różnych glebach
  • Określenie pozostałości abamektyny i azadirachtyny w próbkach pomarańczy przy użyciu LC-ESI-MS
  • Opracowanie metody pomiaru ilości abamektyny w owocach cytrusowych
  • Oznaczanie abamektyny w owocach cytrusowych za pomocą SPE w połączeniu z dyspersyjną mikroekstrakcją ciecz-ciecz i detekcją HPLC-UV
  • Pomiar abamektyny i dwóch innych pozostałości akarycydów w zielonej fasoli poprzez ekstrakcję metodą QuEChERS i dalszą analizę metodą HPLC
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC9228 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed E I Badawy et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 55(6), 517-524 (2020-02-18)
The current study estimated the dissipation rates of abamectin, chlorfenapyr and pyridaben acaricides in pods of green beans (Phaseolus vulgaris L.) under field conditions in Egypt. Pesticides were extracted and cleaned-up by QuEChERS method and were analyzed by HPLC. The
Andreza Camilotti Dionisio et al.
Chemosphere, 151, 17-29 (2016-03-01)
Abamectin is a broad-spectrum antiparasitic agent that has been widely employed in veterinary medicine and has also been used as a pesticide in agriculture. Veterinary drugs may reach the soil and may be transported to surface and ground waters, posing
O J Pozo et al.
Journal of chromatography. A, 992(1-2), 133-140 (2003-05-09)
A rapid and sensitive LC-ESI-MS-MS method has been developed for the determination of azadirachtin and abamectin residues in orange samples. Samples were extracted with acetonitrile, in a high-speed blender. After the addition of sodium acetate, an aliquot of extract was
A I Valenzuela et al.
Journal of chromatography. A, 871(1-2), 57-65 (2000-03-29)
Liquid chromatography coupled to electrospray mass spectrometry (LC-ES-MS) with positive ion detection was used to determine abamectin in oranges. MS conditions were optimized to achieve maximum sensitivity. The main ion for abamectin was [M+Na]+ at a fragmentor voltage of 180
Tatjana Tisler et al.
Ecotoxicology (London, England), 15(6), 495-502 (2006-06-03)
Abamectin, widely used as a veterinary anthelmintic, medicine against a variety of animal parasites and insects, can runoff from the sites of application and becomes an aquatic pollutant. The aim of this study was to identify the toxicity of abamectin