Merck
CRM42186
Supelco
Mirex
certified reference material
Synonim(y):
Mirex, Perchloropentacyclodecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10Cl12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.54
Beilstein:
5605269
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1(Cl)C2(Cl)C3(Cl)C4(Cl)C(Cl)(Cl)C5(Cl)C3(Cl)C1(Cl)C5(Cl)C24Cl
InChI
1S/C10Cl12/c11-1-2(12)7(17)4(14)3(13,5(1,15)9(7,19)20)6(1,16)10(21,22)8(2,4)18
Klucz InChI
GVYLCNUFSHDAAW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)