Merck
CRM42173
Supelco
Hexachlorobenzene
certified reference material
Synonim(y):
HCB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.78
Beilstein:
1912585
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
tw
323-326 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Klucz InChI
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Przypis
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)