Merck
CRM10006M
Millipore
Klebsiella aerogenes (formerly Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs
greener alternative
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Wzorce mikrobiologiczne, certyfikowany materiał odniesienia, K. aerogenes NCTC 10006 8841
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Enterobacter spp.
Klebsiella aerogenes
Klebsiella spp.
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS) i należy do jednej z naszych czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Krążki Klebsiella aerogenes (dawniej Enterobacter aerogenes) 8841 to certyfikowane standardy mikroorganizmów (certyfikowane mikrobiologiczne materiały odniesienia), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają jednostki tworzące kolonie (CFU) w zakresie 500-50000 na krążek. Technologia umożliwia długotrwałą konserwację i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennego stosowania jako wewnętrzne organizmy kontroli jakości. Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów NCTC. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości. Krążki 8841 są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej w postaci liofilizowanej z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) i są produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji UK Health Security Agency.
Zastosowanie
Krążki Klebsiella aerogenes (dawniej Enterobacter aerogenes) 8841 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i testów środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do wykorzystania w badaniach naukowych i celach edukacyjnych.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • Co najmniej 16 miesięcy trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Pochodzenie szczepu: NCTC 10006
Inne kolekcje kultur komórkowych: -.
  • DSM 30053
  • 6398 13048
  • CECT 684
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bazy danych BacDive, aby uzyskać więcej informacji na temat metabolizmu, genomu, pożywek i innych .
Strain History - Accessioned into the NCTC in 1958 < Dr P. R. Edwards (CDC, Atlanta, GA, USA). Isolation substrate unknown, geographic orgin unknown, before 1959.
Informacje prawne
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.