Kluczowe dokumenty
CRM048
Supelco
Trace Metals - Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM048-050
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.57
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
This product was produced and certified from a naturally contaminated matrix and has not been fortified or modified in any way. Analytical data for Certification was obtained using USEPA SW846, 3rd edition methods 3050 (hot block) and 3051(microwave) using nitric acid extraction. Analysis was carried out according to USEPA methods 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) and 7000 (AES).
Inne uwagi
Wartości analitów różnią się w zależności od partii. Niektóre partie mogą nie zawierać wszystkich analitów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Analit
Opis
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Thallium
    Tin
    Titanium
    Vanadium
    Zinc
    Zobacz wszystko (28)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zuzanna M Filipiak et al.
Ecotoxicology (London, England), 30(3), 459-469 (2021-02-23)
In this study, the effects of zinc nanoparticles (ZnO-NPs) and ions (ZnCl2) on the mortality, growth, maturation, and cellular respiration of the earthworm Eisenia andrei were assessed. Earthworms were individually exposed for 98 days, starting from the juvenile stage, to
Kaja Rola
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 61, 126512-126512 (2020-04-17)
Heavy metals that pass through the plasmalemma are expected to influence on lichen metabolic processes; however, lichens may tolerate high concentrations of metals by sequestrating them extracellularly. Heavy metal accumulation level fundamentally determine the success of lichens in the colonisation