Kluczowe dokumenty
BP717
Pseudomorphine trihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
7,7′,8,8′-Tetradehydro-4,5:4′,5′-diepoxy-17,17′-dimethyl-[2,2′-bimorphinan]-3,3′,6,6′-tetrol trihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36N2O6 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.71
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
morphine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia
Zastosowanie
Pseudomorphine trihydrate BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)