Przejdź do
BP672
Warfarin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8868198
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
warfarin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
162-164 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Warfarin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Warfarin Tablets
  • Warfarin Oral Suspension
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    1719000A225045706
    Warfarin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP672
    Warfarin
    Warfarin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1719000
    Warfarin
    Warfarin analytical standard
    Supelco
    A2250
    Warfarin
    Warfarin PESTANAL®, analytical standard
    Supelco
    45706
    Warfarin
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    analytical standard
    grade
    analytical standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    clinical testing
    application(s)
    agriculture
    environmental
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Warfarin
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
    target_organs
    Blood
    Klasa składowania
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    wgk
    WGK 3
    Wykazy regulacyjne
    Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
    81-81-2
    CAS No.
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP67204061835277520