Merck
Warfarin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Warfarin
Warfarin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
Products
Kategoria produktu
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Alias genu
Producent
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Linia produktu
Działanie
Format
Poziom jakości
Zastosowanie
Rodzina API
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
Metoda
Showing 1-5 of 5