Przejdź do
BP102
Dapsone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Aminophenyl sulfone, 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(4-aminophenyl) sulfone, DDS, Dapsone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2NC6H4)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
EC Number:
201-248-4
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
788055
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dapsone
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
175-177 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dapsone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dapsone Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    PHR14648.21073D0100000
    Dapsone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP102
    Dapsone
    Dapsone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1464
    Dapsone
    Dapsone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    D0100000
    Dapsone
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    EDQM
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    -
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    format
    neat
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    form
    crystalline
    form
    -
    form
    powder
    form
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Dapsone
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
    target_organs
    Blood, Blood,spleen,Liver
    Klasa składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP10204061835277230