Kluczowe dokumenty
BCR660
Ethanol in water (SNIF)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
450 ML
4320,00 zł
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
450 ML
4320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
czystość izotopowa
 2H
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR660.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)