Merck
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
Synonim(y):
Fluorescein biotin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H50N6O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
831.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)