Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D -mannosyl and α-D -glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8 | description Sepharose™ conjugate, saline suspension | description FITC conjugate, buffered aqueous solution | description lyophilized, ≥55% (GE), powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| packaging vial of ~1 mg protein | packaging - | packaging - | packaging - |
| pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8 | pI - | pI - | pI - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Lens culinaris (lentil)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?