Merck
ARK2214
SAFC
Nitric acid
9.5 % (w/w) in water
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Nazwa produktu
Nitric acid solution, 9.5 % (w/w) in water
Poziom jakości
stężenie
9.5 % (w/w) in water
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)