Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
524,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
~148 °C
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation of an anti-TMS monoclonal antibody (mAb) for the analysis of tricaine in fish samples using a lateral-flow immunochromatographic strip (LF-ICS) method
- Modified QuEChERS-based sample extraction of tricaine methanesulfonate from blood, muscle, and liver samples obtained from carp fish for its analysis by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
- Multi-residue detection of tricaine mesylate and malachite green in aquaculture water, fish, and shrimp samples using tricolor immunochromatographic test strip with double test lines (TS-DTL)
- Analysis of water samples for MS-222 using solid phase extraction for sample treatment and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for determination
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) environmental | application(s) environmental |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| mp ~148 °C | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A5040-25G | 04061833375365 |
| A5040-100G | 04061833375341 |
| A5040-250G | 04061833375358 |