Kluczowe dokumenty
94339
Uridine 5′-diphosphoglucuronic acid trisodium salt
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
UDP-GlcA, UDPGA, Uridine-diphosphate-glucuronic acid trisodium salt, Uridine[5′]diphospho[1]-α-D-glucopyranosuronic acid trisodium salt
About This Item
pochodzenie biologiczne
animal
Próba
≥99.0% (HPLC)
zanieczyszczenia
≤10% water
≤4% solvent (ethanol)
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)