Kluczowe dokumenty
93303
Tris(2-aminoethyl)amine
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Klucz InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)