For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
92822
Picrylsulfonic acid solution
1 M in H2O
Synonim(y):
2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solution, TNBS
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1 M in H2O
gęstość
1.14 g/mL at 20 °C
ε (współczynnik ekstynkcji)
≤0.85 at 340 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
Klucz InChI
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?