Merck
92523
Supelco
O-Succinyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D3H16NO6 · xLi+
Masa cząsteczkowa:
264.29 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99.0%
Zastosowanie
clinical testing
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C[C@H](OC(CCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)