Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
575,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.48-0.52 M, 0.5 M
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.805-0.817 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.48-0.52 M, 0.5 M | concentration 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N) | concentration 25 wt. % in methanol | concentration ~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade ACS reagent | grade - | grade derivatization grade (GC derivatization) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.805-0.817 g/mL at 20 °C | density 0.809 g/mL at 25 °C | density 0.945 g/mL at 25 °C | density - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium methoxide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?