Merck
91875
Sigma-Aldrich
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2CH2SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.50
Beilstein:
1748876
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
gęstość
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
Klucz InChI
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)