Merck
907464
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6S,7R,8S,8aR)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diyl dibenzoate
≥95%
Synonim(y):
2,3-O-dibenzoilo-4,6-O-benzylidyno-1-tio-β-D-glukozyd fenylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H28O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
210.7 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Jest to chroniony glukopiranozyd przydatny jako budulec do syntezy złożonych węglowodanów. Związek ma grupy ochronne β-fenyloetio, 2 i 3 benzoilu oraz 4,6-benzylidyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.