Merck
87263
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
purum, ≥97.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.36
Beilstein:
5367653
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (T)
ciąg SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)