Merck
82803
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride polymer-bound
extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl loading
Synonim(y):
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
zakres etykietowania
~6.5 mmol/g Cl loading
macierz
crosslinked with 2% DVB
wielkość cząstki
100-200 mesh
Inne uwagi
Polymeric catalyst for the acetalization of carbonyl compounds, the esterification of carboxylic acids and the preparation of enamines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)