Merck
80380624-0010-P
Europium Functionalized Microspheres
F1-EU 030-0.1G-P, polystyrene, carboxylic acid functionalized, europium labeled, vial of 0.1 g, fluorescent red
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Etykieta
europium labeled
Materiały
polyethylene bottle
polystyrene
opakowanie
vial of 0.1 g
producent / nazwa handlowa
Estapor®
stężenie
1% solids
kolor
fluorescent red
średnica
0.270-0.330 μm
pojemność
200-500 μeq/g surface charge density
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
9243 z dumą wprowadza na rynek nowe mikrosfery Europium. Znakowane europem, mikrosfery te zapewniają szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnymi mikrosferami fluorescencyjnymi.
Znacząco poprawiają czułość testów przepływu bocznego.
  • Drastycznie zmniejszają fluorescencję tła.
  • Ułatwiają odczyt i ocenę ilościową testów.
  • Wykazują znacznie dłuższe przesunięcie Stokesa niż tradycyjne etykiety fluorescencyjne.
  • Wykazują zwiększoną fluorescencyjną wydajność kwantową, ułatwiając niską granicę wykrywalności.
  • Są sfunkcjonalizowane karboksylowaną powierzchnią do koniugacji z białkami.
  • Są dostępne w trzech różnych rozmiarach.
Zastosowanie
Fluorescencyjne mikrosfery do ilościowych testów przepływu bocznego.
Informacje prawne
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)