Kluczowe dokumenty
792918
Specially Denatured Alcohol
190 proof, SDA 2B-3, contains Toluene
Synonim(y):
Ethanol, SDA
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
zawiera
Toluene
stężenie
190 proof
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje podatkowe i licencyjne
Permit for use required
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
5GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie z elastyczną wylewką.
3x5GA znajduje się w metalowym bębnie z elastyczną wylewką.
3x5GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie z elastyczną wylewką.
55GA znajduje się w metalowym bębnie.
55GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie.
Komponenty
0.5% (v/v) Toluene
Inne uwagi
Aby zakupić specjalnie skażony alkohol, klienci muszą posiadać zezwolenie na używanie alkoholu przemysłowego wydane przez Biuro Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem (TTB).
- Zezwolenie musi być opatrzone podpisem klienta i datą przesłania do Sigma-Aldrich oprócz oryginalnego podpisu i daty.
- Zezwolenie musi zawierać słowo "kopia" napisane odręcznie lub ostemplowane.
- Numer zezwolenia musi zawierać prawidłowe oznaczenie stanu lub USA, zgodne z adresem wysyłki.
- Adres zezwolenia musi być zgodny z adresem wysyłki w systemie Sigma-Aldrich.
- Zezwolenie musi być dostarczone tylko przy pierwszym zamówieniu na adres [email protected].
- Wszystkie zamówienia wymagają przesłania zamówienia z oświadczeniem "ważne zezwolenie #####" na adres [email protected].
TTB Link
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)