Przejdź do
76607
Urethane
analytical standard
Synonim(y):
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-123-1
Beilstein/REAXYS Number:
635810
MDL number:
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 77.8 °C)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
182-184 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 48-50 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChI key
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Urethane is used as an anesthetic in animals, since it shows minimal effects on cardiovascular and respiratory systems and maintenance of spinal reflexes. It can also be used in the synthesis of poly(urethane urea) segmented block, which can find applications as blood sacs in ventricular assist devices and total artificial hearts.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U25007556394300
Urethane analytical standard
Supelco
76607
Urethane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
mp
46-49 °C, 48-50 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 48-50 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
51-79-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The anesthetic mechanism of urethane: the effects on neurotransmitter-gated ion channels
Hara, et al.
Anesthesia and Analgesia, 94, 313-318 (2002)
New biomedical poly (urethane urea)? layered silicate nanocomposites
Xu R, et al.
Macromolecules, 34, 337-339 (2001)
Wei Long et al.
Journal of ethnopharmacology, 156, 199-208 (2014-09-15)
Salvia miltiorrhiza Bunge (Labiatae sp. plant, Chinese name Danshen) and Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen (Araliaceae plant, Chinese name Sanqi) have a long history in treating coronary heart disease, cerebrovascular disease and inner ear disorders in traditional Chinese medicine.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76607-100MG04061832923468