Merck
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
Beilstein:
1256801
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥98.0% (TLC)
mp
41-42 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble
alcohols: soluble
fluorescencja
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
suitable as fluorogenic substrate for lipases
Inne uwagi
Fluorogenic substrate for lipase
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)