Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
484,00 zł
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl oleate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
storage condition
protect from light, under inert gas
mp
37-38 °C (lit.)
solubility
2-methoxyethanol: soluble, DMSO: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase)
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
NKQFKJYKCVDLPT-KHPPLWFESA-N
Application
- as a substrate to assay the activity of non-specific esterases
- to determine lipase activity
- as a substrate to evaluate pancreatic lipase inhibitory activity
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPCE) | assay ≥95% (HPCE) | assay 98% | assay ≥95% (GC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| solubility 2-methoxyethanol: soluble, chloroform: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility chloroform: soluble 10% | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder or crystals | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?