Merck
74003
(−)-Cotinine
analytical standard
Synonim(y):
(S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone, S(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidone
Wybierz wielkość
74003-25MG
355,00 zł
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-634-9
Beilstein/REAXYS Number:
83099
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
488976PHR2533C5923
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98%
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Biochem/physiol Actions
Major metabolite of nicotine in humans.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mariana Belardinelli Rosa et al.
Acta odontologica Scandinavica, 78(4), 256-264 (2019-11-30)
Objective: The aim was to examine oral mechanical and gustatory sensitivities in adult smokers and to estimate salivary levels of cotinine by tobacco consumption. A total of 54 adults (20-45 years old; 28 males/26 females) were divided into two sex-paired groups: