Przejdź do zawartości
488976
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
99 atom % D
Synonim(y):
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, Deuterated (±)-cotinine solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H9N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid, (viscous liquid or solid)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid, (viscous liquid or solid)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless to yellow
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)