Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2740,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,42)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6)44-31-30(41)29(40)28(39)23(19-37)43-31/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,33-,34+,35+,36-/m0/s1
InChI key
CKUVNOCSBYYHIS-IRFFNABBSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rh2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?