Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
Informacje o tej pozycji
673,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
134-136 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2
InChI
1S/C15H12Cl4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
InChI key
KYPYTERUKNKOLP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard | description ≥95% (HPLC) |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| mp 134-136 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?