Merck
69184
Supelco
4-Phenylphenol
reference material
Synonim(y):
4-Hydroxybiphenyl
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Beilstein:
1907452
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Klucz InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)