Kluczowe dokumenty
68923
Esculetin
analytical standard
Synonim(y):
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (HPLC)
97.5-102.5% (NT)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
271-273 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
Klucz InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)