Key Documents
68771
Isoimperatorin
analytical standard
Synonim(y):
4-(3-Methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one, 4-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤5.0% water
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(C(OCC=C(C)C)=C(C=CO2)C2=C3)=C3O1
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-11-3-4-15(17)20-14(11)9-13-12(16)6-8-18-13/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
IGWDEVSBEKYORK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?