Merck
68670
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
Beilstein:
507683
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
tw
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
Klucz InChI
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)