Merck
68650
Dichloro(methyl)phenylsilane
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl-phenyl-dichlorosilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Si(CH3)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.13
EC Number:
205-746-2
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970975
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.519
bp
205 °C (lit.)
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Silylating agent for diols and other bifunctional compounds
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
R.H. Cragg et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 289, 23-23 (1985)