Merck
59841
Supelco
2,3,4,5-Tetrahydro-7-methoxy-4-methyl-1,4-benzothiazepine
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.31
Beilstein:
18342799
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1CCSC2=CC=C(OC)C=C2C1
InChI
1S/C11H15NOS/c1-12-5-6-14-11-4-3-10(13-2)7-9(11)8-12/h3-4,7H,5-6,8H2,1-2H3
Klucz InChI
BGVCEGVSQDOGSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.