Przejdź do
87578
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Tetra-decylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
741,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.01
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-013-3
Beilstein/REAXYS Number:
5842649
MDL number:
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
quality
LiChropur
mol wt
659.01 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
87-90 °C
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Ion-pairing reagents as mobile phase additives enable the separation of ionic and highly polar substances on reversed phase HPLC columns. The purity of mobile phase additives is a most important parameter to be considered for their successful application. Sigma-Aldrich has a broad-range of tailor-made reagents for anionic (quaternary ammonium and phosphonium salts) and cationic (alkanesulfonates) determinations. All mobile phase additives are subjected to rigorous testing with special emphasis on the needs of modern reversed phase HPLC:
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
875808729787708
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
form
powder
form
powder
form
crystals
form
crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-90 °C
mp
-
mp
99-100 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
87578-50G-F04061835570904
87578-10G-F04061835570898