Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 477,00 zł |
Informacje o tej pozycji
477,00 zł
quality
nonaqueous
Quality Segment
concentration
2 M LiCl in ethanol
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| quality nonaqueous | quality nonaqueous | quality - | quality - |
| concentration 2 M LiCl in ethanol | concentration LiCl in ethanol (saturated) | concentration 1 M in ethanol | concentration 2 M in ethanol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Electrolyte solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?