Merck
56613
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31NO4
Masa cząsteczkowa:
313.43
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥94.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -11.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤10.0% water
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)