Kluczowe dokumenty
561932
Deblock trichloroacetic acid solution
3 % (w/v) in methylene chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
<1 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg
stężenie
3 % (w/v) in methylene chloride
zanieczyszczenia
≤0.005% (water)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
54-58 °C
gęstość
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?