Przejdź do
55669
4-Acetamidoantipyrine
analytical standard
Synonim(y):
4-Acetylaminophenazone, N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-457-0
Beilstein/REAXYS Number:
234585
MDL number:
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
mp
200-203 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1N(C(=O)C(NC(C)=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
InChI key
OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901153259535373
description
analytical standard
description
analytical standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
agriculture
environmental
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
impurities
≤1.0% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)