Przejdź do
90115
N4-Acetylsulfamethoxazole
analytical standard
Synonim(y):
N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}phenyl}acetamide, Sulfisomezole-N4-acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
285801
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
N4-Acetylsulfamethoxazole may be used as a reference standard for the determination of N4-acetylsulfamethoxazole in biological fluids by high-performance liquid chromatographic method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
317374399932514
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)