Merck
49954
Supelco
3-Methyl-13C-glutaric acid-1,2,3-13C3
analytical standard
Synonim(y):
3-Methylglutaric acid-13C4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C2H10O4
Masa cząsteczkowa:
150.11
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
czystość izotopowa
≥99.0%
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
ciąg SMILES
OC(C[13CH]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O)=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)